Drukuj
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene
PC1864H-100G PC1864H-250G PC1864H-25G
APOSPC1864H-100GEA 218 PLN
APOSPC1864H-100G APOSPC1864H-250G APOSPC1864H-25G
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene 97%
α,2-Dichloro-6-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅Cl₂F
Temp. Wrzenia: 208…210 °C
Gęstość: 1,401 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000896
Numer CAS: 55117-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 259-487-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II