Drukuj
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 110 PLN
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluen 97%
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluen
Formuła: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…126 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042503
Numer CAS: 85070-47-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II