Drukuj
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1864F-1G PC1864F-25G PC1864F-5G
APOSPC1864F-1GEA 110 PLN
APOSPC1864F-1G APOSPC1864F-25G APOSPC1864F-5G
3-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-fluorobenzylamine
Formuła: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 104…106 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042507
Numer CAS: 72235-56-4
Jednostka: 2735
ADR: 8 III