Drukuj
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1864D-25G PC1864D-10G PC1864D-5G
APOSPC1864D-25GEA 290 PLN
APOSPC1864D-25G APOSPC1864D-10G APOSPC1864D-5G
2-Chloro-6-fluorobenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluorobenzylamine
Formuła: C₇H₇ClFN
Temp. Wrzenia: 91…93 °C/15mmHg
Gęstość: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042458
Numer CAS: 15205-15-9
Numer WE (dawny EINECS): 239-259-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,II