Drukuj
2-Chloro-4-fluorobenzyloamina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1864B-25G PC1864B-100G
APOSPC1864B-25GEA 189 PLN
APOSPC1864B-25G APOSPC1864B-100G
2-Chloro-4-fluorobenzyloamina 97%
2-Chloro-4-fluorobenzyloamina
Formuła: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042532
Numer CAS: 15205-11-5
Jednostka: 2735
ADR: 8 III