Drukuj
Chlorek 2-chloro-4-fluorobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1863T-25G PC1863T-5G PC1863T-100G
APOSPC1863T-25GEA 218 PLN
APOSPC1863T-25G APOSPC1863T-5G APOSPC1863T-100G
Chlorek 2-chloro-4-fluorobenzoilu 98%
Chlorek 2-chloro-4-fluorobenzoilu
Formuła: C₇H₃Cl₂FO
Temp. Wrzenia: 82…84 °C/15mmHg
Gęstość: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084954
Numer CAS: 21900-54-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II