Drukuj
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 160 PLN
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃ClF₄
MW: 198.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 137 °C
Gęstość: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042207
Numer CAS: 78068-85-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III