Drukuj
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
PC1863D-25G PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA 110 PLN
APOSPC1863D-25G APOSPC1863D-100G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 135
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015431
Numer CAS: 117482-84-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III