Drukuj
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1861L-100G PC1861L-25G PC1861L-250G
APOSPC1861L-100GEA 714 PLN
APOSPC1861L-100G APOSPC1861L-25G APOSPC1861L-250G
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 237
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042523
Numer CAS: 60702-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 262-384-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III