Drukuj
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 110 PLN
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Temp. topnienia: 190…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143290
Numer CAS: 403-17-8