Drukuj
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 319 PLN
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄ClFO₂
Temp. topnienia: 203…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042468
Numer CAS: 446-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-162-3