Drukuj
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 348 PLN
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄ClFO₂
MW: 174.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 273
Temp. topnienia: 133…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042477
Numer CAS: 403-16-7