Drukuj
Kwas 3-chloro-2-fluorobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1861C-25G PC1861C-100G PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA 168 PLN
APOSPC1861C-25G APOSPC1861C-100G APOSPC1861C-1G
Kwas 3-chloro-2-fluorobenzoesowy 98%
Kwas 3-chloro-2-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClFO₂
Temp. topnienia: 177…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042506
Numer CAS: 161957-55-7