Drukuj
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1861-100G PC1861-1KG PC1861-250G
APOSPC1861-100GEA 153 PLN
APOSPC1861-100G APOSPC1861-1KG APOSPC1861-250G
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄ClFO₂
Temp. topnienia: 155…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002417
Numer CAS: 434-75-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-105-2