Drukuj
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860E-100G PC1860E-25G PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA 559 PLN
APOSPC1860E-100G APOSPC1860E-25G APOSPC1860E-5G
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₂FO₂S
Temp. Wrzenia: 104…105 °C/1mmHg
Gęstość: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041444
Numer CAS: 91170-93-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,II