Drukuj
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1860C-5G PC1860C-1G
APOSPC1860C-5GEA 160 PLN
APOSPC1860C-5G APOSPC1860C-1G
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₂FO₂S
Temp. Wrzenia: 243…244 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052957
Numer CAS: 85958-57-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III