Drukuj
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1860-250G PC1860-25G
APOSPC1860-250GEA 691 PLN
APOSPC1860-250G APOSPC1860-25G
1-Chloro-4-fluorobenzene 98%
1-Chloro-4-fluorobenzene
Formuła: C₆H₄ClF
Temp. Wrzenia: 129…130 °C
Temp. topnienia: –27 °C
Gęstość: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000603
Numer CAS: 352-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-521-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III