Drukuj
1-Chloro-3-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1850-100G PC1850-25G PC1850-500G
APOSPC1850-100GEA 385 PLN
APOSPC1850-100G APOSPC1850-25G APOSPC1850-500G
1-Chloro-3-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3-fluorobenzene
Formuła: C₆H₄ClF
Temp. Wrzenia: 126…128 °C
Gęstość: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000569
Numer CAS: 625-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-919-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II