Drukuj
1-Chloro-2-fluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1840-100G PC1840-25G PC1840-5G
APOSPC1840-100GEA 604 PLN
APOSPC1840-100G APOSPC1840-25G APOSPC1840-5G
1-Chloro-2-fluorobenzen 99%
Formuła: C₆H₄ClF
Temp. Wrzenia: 137…138 °C
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000533
Numer CAS: 348-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-476-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III