Drukuj
2-Chloro-6-flurobenzamid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1834-10G PC1834-1G PC1834-5G
APOSPC1834-10GEA 255 PLN
APOSPC1834-10G APOSPC1834-1G APOSPC1834-5G
2-Chloro-6-flurobenzamid 97%
2-Chloro-6-flurobenzamid
Formuła: C₇H₅ClFNO
Temp. topnienia: 139…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055436
Numer CAS: 66073-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 266-123-9