Drukuj
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1832-1G PC1832-5G PC1832-10G PC1832-25G
APOSPC1832-1GEA 131 PLN
APOSPC1832-1G APOSPC1832-5G APOSPC1832-10G APOSPC1832-25G
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
2-Chloro-4-fluorobenzamide
Formuła: C₇H₅ClFNO
Temp. topnienia: 147…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042531
Numer CAS: 88578-90-9