Drukuj
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1831-25G PC1831-100G PC1831-500G
APOSPC1831-25GEA 131 PLN
APOSPC1831-25G APOSPC1831-100G APOSPC1831-500G
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyd 97%
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143282
Numer CAS: 61072-56-8