Drukuj
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1828M-25G PC1828M-5G PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA 400 PLN
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-5G APOSPC1828M-1G
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyd 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. topnienia: 46…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143288
Numer CAS: 5527-95-7