Drukuj
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1828E-100G PC1828E-500G PC1828E-1KG
APOSPC1828E-100GEA 116 PLN
APOSPC1828E-100G APOSPC1828E-500G APOSPC1828E-1KG
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd 97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. Wrzenia: 91…93 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 32…39 °C
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003306
Numer CAS: 387-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-860-5