Drukuj
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 110 PLN
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyd 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. Wrzenia: 118…120 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 59…64 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042527
Numer CAS: 84194-36-5