Drukuj
Kwas 2-bromo-5-fluorobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 298 PLN
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
Kwas 2-bromo-5-fluorobenzoesowy 98%
Kwas 2-bromo-5-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Temp. topnienia: 154…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142874
Numer CAS: 394-28-5