Drukuj
4-Chloro-3-fluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzene
PC1824J-100G PC1824J-25G PC1824J-5G
APOSPC1824J-100GEA 1100 PLN
APOSPC1824J-100G APOSPC1824J-25G APOSPC1824J-5G
4-Chloro-3-fluoroanisole 98%
4-Chloro-3-fluoroanisole
Formuła: C₇H₆ClFO
Temp. Wrzenia: 200…204 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042570
Numer CAS: 501-29-1