Drukuj
4-Chloro-2-fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1822-100G PC1822-25G PC1822-250G PC1822-500G
APOSPC1822-100GEA 182 PLN
APOSPC1822-100G APOSPC1822-25G APOSPC1822-250G APOSPC1822-500G
4-Chloro-2-fluoroanilina 98%
4-Chloro-2-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. Wrzenia: 92 °C/2mmHg
Gęstość: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010625
Numer CAS: 57946-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 261-034-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III