Drukuj
3-Chloro-2-fluoroanilina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1819W-25G PC1819W-100G PC1819W-500G
APOSPC1819W-25GEA 110 PLN
APOSPC1819W-25G APOSPC1819W-100G APOSPC1819W-500G
3-Chloro-2-fluoroanilina 97%
3-Chloro-2-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. Wrzenia: 214 °C
Gęstość: 1,324 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069415
Numer CAS: 2106-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-283-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III