Drukuj
2-Chloro-4-fluoroanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 110 PLN
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Chloro-4-fluoroanilina
2-Chloro-4-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. Wrzenia: 191…192 °C
Gęstość: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042530
Numer CAS: 2106-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 218-282-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III