Drukuj
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1818M-100G PC1818M-25G
APOSPC1818M-100GEA 580 PLN
APOSPC1818M-100G APOSPC1818M-25G
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. Wrzenia: 126…128 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042203
Numer CAS: 2923-66-2