Drukuj
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide
PC1815-250G PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA 1220 PLN
APOSPC1815-250G APOSPC1815-50G
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide
Formuła: C₈H₇ClFNO
MW: 187.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 332
Temp. topnienia: 154…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042520
Numer CAS: 59280-70-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III