Drukuj
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 240 PLN
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Formuła: C₈H₇ClFNO
Temp. topnienia: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042594
Numer CAS: 399-35-9