Drukuj
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl sulphone
PC1812R-1G PC1812R-5G
APOSPC1812R-1GEA 400 PLN
APOSPC1812R-1G APOSPC1812R-5G
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene
Formuła: C₈H₈ClFO₂S
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203483
Numer CAS: 33330-46-0