Drukuj
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1812J-1G PC1812J-5G PC1812J-25G
APOSPC1812J-1GEA 145 PLN
APOSPC1812J-1G APOSPC1812J-5G APOSPC1812J-25G
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene 98%
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene
Formuła: C₈H₈ClF
Temp. Wrzenia: 98…99 °C/26mmHg
Gęstość: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155000
Numer CAS: 332-43-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-364-9