Drukuj
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
PC1810-100G PC1810-25G
APOSPC1810-100GEA 255 PLN
APOSPC1810-100G APOSPC1810-25G
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluen 97%
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluen
Formuła: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Temp. Wrzenia: >250 °C
Temp. topnienia: 50…58 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007068
Numer CAS: 393-75-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-889-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II