Drukuj
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC1808-25G PC1808-5G PC1808-100G
APOSPC1808-25GEA 182 PLN
APOSPC1808-25G APOSPC1808-5G APOSPC1808-100G
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formuła: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Temp. topnienia: 57…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007076
Numer CAS: 392-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-883-0