Drukuj
2,4-Dichloro-5-fluoropirymidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 545 PLN
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dichloro-5-fluoropirymidyna 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropirymidyna
Formuła: C₄HCl₂FN₂
Temp. Wrzenia: 80 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 37…41 °C
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233551
Numer CAS: 2927-71-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III