Drukuj
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 4090 PLN
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
2-Chloro-3,5-difluorophenol
Formuła: C₆H₃ClF₂O
Temp. Wrzenia: 76 °C/37mmHg
Temp. topnienia: 45…46 °C
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075400
Numer CAS: 206986-81-4
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II