Drukuj
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
PC1794-1G PC1794-5G PC1794-250MG
APOSPC1794-1GEA 145 PLN
APOSPC1794-1G APOSPC1794-5G APOSPC1794-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01
Temp. topnienia: 82…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05668981
Numer CAS: 50824-04-9