Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 363 PLN
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₈H₃F₄NO
Temp. Wrzenia: 53 °C/2,5mmHg
Gęstość: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673069
Numer CAS: 69922-27-6