Drukuj
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 8300 PLN
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
2-Chloro-1,1-difluoroethylene
Formuła: C₂HClF₂
MW: 98.48
Temp. Wrzenia: –18 °C
Temp. topnienia: –138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 359-10-4
Jednostka: 1954
ADR: 2.1