Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1779-5G PC1779-1G PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA 124 PLN
APOSPC1779-5G APOSPC1779-1G APOSPC1779-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Temp. topnienia: 170…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363787
Numer CAS: 182344-23-6