Drukuj
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC1775-1G PC1775-5G
APOSPC1775-1GEA 372 PLN
APOSPC1775-1G APOSPC1775-5G
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₂BF₃O₃
Temp. topnienia: 66…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363786
Numer CAS: 850593-12-3