Drukuj
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1758-1G PC1758-5G
APOSPC1758-1GEA 431 PLN
APOSPC1758-1G APOSPC1758-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₂ClF₅
Temp. Wrzenia: 122 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153090
Numer CAS: 77227-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 401-930-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III