Drukuj
Kwas 2-chloro-4,5-difluorobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 923 PLN
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
Kwas 2-chloro-4,5-difluorobenzoesowy 98%
Kwas 2-chloro-4,5-difluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 257…259 °C
Temp. topnienia: 104…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077479
Numer CAS: 110877-64-0
Numer WE (dawny EINECS): 405-380-5