Drukuj
4-Chloro-1,2-difluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluorochlorobenzene
PC1754J-100G PC1754J-25G
APOSPC1754J-100GEA 592 PLN
APOSPC1754J-100G APOSPC1754J-25G
4-Chloro-1,2-difluorobenzene 98%
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Formuła: C₆H₃ClF₂
Temp. Wrzenia: 126 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042572
Numer CAS: 696-02-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III