Drukuj
1-Chloro-2,4-difluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 261 PLN
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
1-Chloro-2,4-difluorobenzen 98%
1-Chloro-2,4-difluorobenzen
Formuła: C₆H₃ClF₂
Temp. Wrzenia: 127…128 °C
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042569
Numer CAS: 1435-44-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III