Drukuj
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1754-5G PC1754-25G
APOSPC1754-5GEA 604 PLN
APOSPC1754-5G APOSPC1754-25G
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formuła: C₇H₄BF₆K
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039955
Numer CAS: 166328-08-1