Drukuj
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 305 PLN
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone
Formuła: (C₆H₅)C(O)CClF₂
Temp. Wrzenia: 95…97 °C/37mmHg
Gęstość: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042123
Numer CAS: 384-67-8